Learn More
Calcium hypochlorite, tech.
Descrizione
Deodorant, oxidizing agent, bleaching agentCalcium hypochlorite is used for swimming pool sanitation and other water treatment plants. It is also used to disinfect drinking water, equipments in the industry and surfaces and equipments in kitchens. Further, it is used to bleach textiles and paper. It is also employed in bathroom cleaners and laundry detergents. It is used as an oxidizing agent in organic chemistry. It is involved in the cleavage of glycols, alfa-hydroxy carboxylic acids and keto acids to yield fragmented aldehydes or carboxylic acids respectively. It plays an important role in the haloform reaction to prepare chloroform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium hypochlorite |
| Punto di fusione | 100°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Granules |
| Quantità | 1 kg |
| Aspetto | White granular powder |
| Densità | 2.35 g/cm3 (at 20°C) |
| Informazioni di solubilità | Soluble aq. soln.. |
| SMILES | [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl |
| IUPAC Name | calcium dihypochlorite |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium hypochlorite
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hypochlorite