Learn More
Calcium Hypochlorite, Technical grade, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15691930 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15691930 5 g Flacone in polietilene 5g
15681930 250 g Flacone in polietilene 250g
15671930 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15691930 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2113895G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7778-54-3
Formula molecolare CaCl2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.976
Numero MDL MFCD00010900
InChI Key ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
IUPAC Name calcium;dihypochlorite
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Hypochlorite
Punto di fusione 100°C
Colore Beige
Quantità 5 g
Formula lineare Ca(OCl)2
Numero UN UN1748
Peso formulazione 142.98g/mol
Grado Caratteristiche
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 2.35g/mL at 25°C