Learn More
Calcium Hypochlorite (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30336892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336892 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336892 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1455405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Hypochlorite (Technical Grade)
CAS 7778-54-3
Formula molecolare Ca(OCl)2
Quantità 5 g
Sinonimo Hypochlorous Acid Calcium Salt, B-K Powder, Bleaching Powder, Ca(ClO)2, Calcium Hypochlorite, Calcium Oxychloride, Caporit, Chemichlon G, Chloride of Lime, Chlorinated Lime, Chloro Lime Chemical, Eusol BPCHTH (bleaching agent), HTH VAN, Lime Chloride, Losantin, Nisso Hi-Chlon, Nisso Hi-chlon LC, Perfect PA, Solvox KS, Super Zappit, T-Eusol, Zappit, Calcium Di(oxychloride)
InChI Formula InChI=1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
SMILES [Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl
IUPAC Name calcium;dihypochlorite
Molecular Weight (g/mol) 142.98
Peso formulazione 141.8901