Learn More
Calcium ingot, 97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11381178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
700 g
Dimensione della confezione:
700g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11381178 700 g 700g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11381178 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010128.39
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium
CAS 7440-70-2
Densità 1.54
Quantità 700 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Forma Ingot
Formula molecolare Ca
Numero MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Sinonimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca]
IUPAC Name calcium
Molecular Weight (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Peso formulazione 40.078