Learn More
Calcium iodate, pure
Codice prodotto. 15570534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15570534 500 g 500g
15560534 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15570534 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 318415000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Oxidation reagent | CAS: 7789-80-2 | CaI2O6 | 389.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-80-2
Formula molecolare CaI2O6
Molecular Weight (g/mol) 389.89
InChI Key UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986
PubChem CID 24619
IUPAC Name calcium;diiodate
SMILES [O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium iodate
Punto di fusione 540.0°C
Quantità 500 g
Formula lineare Ca(IO3)2
Indice di Merck 15,1678
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (15°C).
Peso formulazione 389.89
Percent Purity ≥96% (Iodometry)
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium iodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium iodate