Learn More
Calcium iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11348037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11348037 25 g 25g
11358037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11348037 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 022395.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Light Sensitive and Hygroscopic | CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
Calcium iodide, anhydrous is used as a drug in upper respiratory combinations, expectorants. And it is also used as Laboratory chemicals, Manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-68-8
Formula molecolare CaI2
Molecular Weight (g/mol) 293.887
Numero MDL MFCD00010910
InChI Key UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC Name calcium;diiodide
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Specifications
Punti di ebollizione 1100°C
Materiale o nome chimico Calcium iodide
Punto di fusione 784°C
Nota nome Anhydrous
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1677
Informazioni di solubilità Freely soluble in water,methanol,ethanol,acetone; Insoluble in ether
Peso formulazione 293.89
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Densità 3.956 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium iodide, anhydrous
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium iodide