Learn More
Calcium iodide hydrate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Codice prodotto. 11366138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366138 5 g 5g
11356138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366138 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011117.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 71626-98-7 | CaI2 | 293.89 g/mol
Calcium iodide hydrate used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71626-98-7
Formula molecolare CaI2
Molecular Weight (g/mol) 293.89
Numero MDL MFCD00149622
InChI Key UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium diiodide
SMILES [Ca++].[I-].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium iodide hydrate
Punto di fusione 42°C (decomposition)
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 2.55 g/mL
Indice di Merck 14,1677
Informazioni di solubilità Freely soluble in water and alcohol
Peso formulazione 293.89 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9965%
Grado Puratronic