Learn More
Calcium iodide hydrate
Descrizione
Calcium iodide finds use in the preparation of complex used in polymerization and hydroamination as well as serving as a matrix for luminescent materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium iodide hydrate |
| Punto di fusione | 42°C (decomposition) |
| Colore | White to Gray |
| Forma fisica | Lump |
| Quantità | 100 g |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Densità | 2.55 g/mL |
| Indice di Merck | 14,1677 |
| Informazioni di solubilità | Freely soluble in water and alcohol |
| Peso formulazione | 293.89 (Anhydrous) |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium iodide, hydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium iodide, hydrate