Learn More
Calcium iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11315907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11315907 25 g 25g
11335907 100 g 100g
11325907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11315907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043674.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Light Sensitive and Hygroscopic | CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
Calcium iodide is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-68-8
Formula molecolare CaI2
Molecular Weight (g/mol) 293.887
Numero MDL MFCD00010910
InChI Key UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC Name calcium;diiodide
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1100°C
Materiale o nome chimico Calcium iodide
Punto di fusione 784°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Aspetto Off-white to pale yellow powder or beads
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metal basis)
Densità 3.95 g/cm3 at 20°C
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Peso formulazione 293.89