Learn More
Calcium iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11369788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369788 100 g 100g
11359788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369788 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044254.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
Used in chemical research and as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-68-8
Formula molecolare CaI2
Molecular Weight (g/mol) 293.887
Numero MDL MFCD00010910
InChI Key UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC Name calcium;diiodide
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1100°C
Materiale o nome chimico Calcium iodide
Punto di fusione 784°C
Nota nome Ultra dry
Colore White to Yellow
Forma fisica Beads
Quantità 100 g
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 3.956 g/mL
Indice di Merck 14,1677
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethyl alcohol,methyl alcohol and acetone. Insoluble in ethyl ether.
Peso formulazione 293.89
Percent Purity 99.999%