Learn More
Calcium Ionophore A23187 (Free Acid), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10284963
Cambia vista
Click to view available options
:
Poly Micro Tube; 1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10284963 Poly Micro Tube; 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10284963 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP5951
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Isolated from Streptomyces chartreusensis
This widely used ionophore increases the permeability of biological membranes for bivalent cations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Ionophore A23187
CAS 52665-69-7
Punto di fusione 182°C
Colore White
Imballaggio Poly Micro Tube
Formula molecolare C29H37N3O6
Numero MDL MFCD00151202,MFCD00151202
Quantità 1 mg
Indice di Merck 15, 1642
Rotazione specifica -50 to -56° (+ or -)
Sinonimo calcimycin, antibiotic a23187, ionophore a23187, calcium ionophore a23187, 4-benzoxazolecarboxylic acid, 5-methylamino-2-3,9,11-trimethyl-8-1-methyl-2-oxo-2-1h-pyrrol-2-yl ethyl-1,7-dioxaspiro 5.5 undec-2-yl methyl-, 6s-6alpha 2s*,3s* ,8beta r* ,9beta,11alpha, spectrum_001976, upcmld-dp093, upcmld-dp093:001, upcmld-dp093:002, upcmld-dp093:003
InChI Key HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
SMILES CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
IUPAC Name 5-(methylamino)-2-{[(2S,3S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]methyl}-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 523.63
PubChem CID 97043288
Peso formulazione 523.6
Percent Purity 98% min.
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium ionophore A23187
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.