Learn More
Calcium ISE Standard Solution, Mettler Toledo™
Codice prodotto. 11927521
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11927521 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11927521 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51344771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    131.01€ / 500mL
    Risparmia 4.99€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Descrizione ISE standard Ca 1000 mg/L, 500mL
Imballaggio 500 mL
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Quantità 500 mL