Learn More
Calcium L-lactate pentahydrate, 98%
Codice prodotto. 10666461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666461 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10666461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 250200010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 865717-20-0 | C6H10CaO6·5H2O | 308.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium L-lactate pentahydrate
Punto di fusione 240.0°C
Nota nome 98%
CAS 865717-20-0, 28305-25-1
Colore White
pH 6.0 to 8.0 (5% aq. soln.)
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry)
Formula molecolare C6H10CaO6·5H2O
Numero MDL MFCD00287281
Beilstein 03, IV, 636
Indice di Merck 14, 1678
Sinonimo Lactic acid, calcium salt pentahydrate, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, calcium salt pentahydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
InChI Key YNIXORYWSZWLSA-VFGZHDCSSA-N
SMILES CC(C(=O)O)O.CC(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.[Ca]
IUPAC Name calcium;(2S)-2-hydroxypropanoic acid;pentahydrate
Molecular Weight (g/mol) 308.29
PubChem CID 131886284
Peso formulazione 308.29
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 22.0% to 27.0%
Imballaggio Flacone in plastica