Learn More
Calcium Lactate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12626677 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Codice prodotto. 12626677
Marca: Fisher Chemical C/1820/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5743-47-5
Formula molecolare C6H20CaO11
Molecular Weight (g/mol) 308.29
Numero MDL 150987
InChI Key HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
IUPAC Name calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 240°C
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Peso formulazione 308.29g/mol
Imballaggio Fusto in plastica