Learn More
Calcium molybdenum oxide, 99.8%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11314847
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11314847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041865.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-82-4
Formula molecolare CaMoO4
Molecular Weight (g/mol) 200.02
Numero MDL MFCD00015976
InChI Key BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
IUPAC Name calcium;dioxido(dioxo)molybdenum
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium molybdenum oxide
Punto di fusione 965°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,1681
Informazioni di solubilità Soluble in mineral acids. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether.
Peso formulazione 200.01
Percent Purity 99.8%
Odore Odorless
Densità 4.45 g/mL