Specifications
| Punti di ebollizione | 132.0°C |
| Materiale o nome chimico | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Punto di fusione | 45.0°C |
| pH | 5.0 to 9.0 |
| Quantità | 1 kg |
| Gravità specifica | 1.86 |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Complexometry) |
| Densità | 1.8600g/mL |
| Formula lineare | Ca(NO3)2·4H2O |
| Indice di Merck | 15,1684 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.