Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15647730 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15647730 500 g Flacone in polietilene 500g
15637730 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15647730 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore C1396500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13477-34-4
Formula molecolare CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
Numero MDL MFCD00149604
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Calcium nitrate tetrahydrate
Punto di fusione 42°C
Colore Colorless
pH 4.0 to 7.0 (at 20°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Formula lineare Ca(NO3)2 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 236.15g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado FCC
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.820g/cu.cm at 20°C