Learn More
Calcium nitrate tetrahydrate, 99.98% (metals basis)
Codice prodotto. 11397278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397278 100 g 100g
11387278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397278 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030482.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13477-34-4
Formula molecolare CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
Numero MDL MFCD00149604
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 132°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Calcium nitrate tetrahydrate
Punto di fusione 42°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline or powder
Intervallo percentuale saggio 99.98%
Densità 1.82
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and acetone.
Peso formulazione 236.15 (164.09 Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate