Specifica
| Punti di ebollizione | 132.0°C |
| Materiale o nome chimico | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Punto di fusione | 45.0°C |
| Colore | White |
| pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 1.86 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.