Learn More
Calcium nitrate tetrahydrate, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10733534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733534 5 kg Flacone in plastica 5kg
10733221 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10733534 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217510050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13477-34-4
Formula molecolare CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
Numero MDL MFCD00149604
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 132.0°C
Materiale o nome chimico Calcium nitrate tetrahydrate
Punto di fusione 45.0°C
Colore White
pH 4.5 to 7.0 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.86
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Densità 1.8600g/mL
Formula lineare Ca(NO3)2·4H2O
Indice di Merck 15, 1684
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 236.15
Percent Purity 99%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.