Learn More
Calcium nitrate tetrahydrate, ACS, 99.0-103.0%
Descrizione
Calcium nitrate tetrahydrate is used as nitrogenous fertilizer and corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cell for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 132°C (decomposition) |
| Materiale o nome chimico | Calcium nitrate |
| Punto di fusione | 42°C |
| Nota nome | tetrahydrate |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0-103.0% |
| Numero UN | UN1454 |
| Indice di Merck | 14,1682 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate