Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 132°C |
| Punto di fusione | 45°C |
| Colore | White |
| pH | 5 to 7 |
| Forma fisica | Crystalline Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Peso formulazione | 236.15g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.