Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
Descrizione
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR
Specifica
Punti di ebollizione | 132°C |
Punto di fusione | 45°C |
Colore | White |
pH | 5 to 7 |
Forma fisica | Solid Crystalline |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 236.15g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |