Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10030050 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10030050 3 kg 3kg
10000080 500 g 500g
10680321 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10030050 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/1880/63
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13477-34-4
Formula molecolare CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
Numero MDL 149604
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 132°C
Punto di fusione 45°C
Colore White
pH 5 to 7
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 3 kg
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Peso formulazione 236.15g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.