Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number 10000080
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
13477-34-4
CaH10N2O10
238.16
149604
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
13477-34-4
CaH10N2O10
238.16
149604
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 132°C
Punto di fusione 45°C
Colore White
pH 5 to 7
Forma fisica Solid Crystalline
Quantità 500 g
Peso formulazione 236.15g/mol
Imballaggio Plastic powder jar