Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, TRC
Codice prodotto. 30338485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338485 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338485 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC14568550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Nitrate Tetrahydrate
CAS 13477-34-4
Formula molecolare Ca(NO3)2 4H2O
Quantità 50 g
Sinonimo Calcium Dinitrate Tetrahydrate, Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) Tetrahydrate, Calcium Nitrate Tetrahydrate, Nitric Acid Calcium Salt (2:1) Tetrahydrate
InChI Formula InChI=1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
SMILES O.O.O.O.[Ca+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC Name calcium;dinitrate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 236.15
Peso formulazione 235.9805