Learn More
Calcium nitrate tetrhydrate, Reagent grade, For ACS analysis, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11412401 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11412401 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11412401 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219380183
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium nitrate tetrhydrate
Nota nome For ACS analysis
CAS 13477-34-4
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Densità 1.86g/mL
Formula molecolare CaH8N2O10
Sinonimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Peso formulazione 236.2
Grado Reagent