Learn More
Calcium oxalate monohydrate, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10537742 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10537742
Marca: Thermo Scientific Acros 403880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5794-28-5
Formula molecolare C2H2CaO5
Molecular Weight (g/mol) 146.11
Numero MDL MFCD00150039
InChI Key LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC Name calcium;oxalate;hydrate
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium oxalate monohydrate
Punto di fusione 200.0°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (COO)2Ca·H2O
Numero UN 2811
Indice di Merck 14, 1685
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acetic acid,soluble in dilute hcl or hno3
Peso formulazione 146.11
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 13% max. (200°C)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium oxalate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.