Learn More
Calcium oxalate monohydrate, 99%
Codice prodotto. 11308357
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11308357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032430.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Calcium oxalate monohydrate is used as a precursor in the production of oxalic acid, organic oxalates, ceramic glazes, and for rare-earth-metal separation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5794-28-5
Formula molecolare C2H2CaO5
Molecular Weight (g/mol) 146.11
Numero MDL MFCD00150039
InChI Key LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC Name calcium;oxalate;hydrate
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium oxalate
Punto di fusione 200°C
Nota nome monohydrate
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 146.11 (128.10 Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.12
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium oxalate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: EDTA, calcium salt