Learn More
Calcium oxide, 96%, extra pure
Codice prodotto. 10697532 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10697532 1 kg Glass bottle 1kg
10542934 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10697532 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196910010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Formula molecolare CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
Numero MDL MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC Name oxocalcium
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Punti di ebollizione 2850.0°C
Materiale o nome chimico Calcium oxide
Punto di fusione 2570.0°C
Colore Beige
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Perdita alla combustione 3.5% max.
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Complexometry)
Formula lineare CaO
Indice di Merck 15, 1688
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts), soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 56.08
Percent Purity 96%
Grado Ultrapuro
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.