Learn More
Calcium oxide, 97+%, for analysis, powder
Codice prodotto. 10381351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10381351 1 kg Flacone in plastica 1kg
11924161 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10381351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422830010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Calcium oxide, 97+%, CaO, CAS Number-1305-78-8, gebrannter kalk, calxyl, calcia, burnt lime, calcium oxide, airlock, calcium monoxide, calx, unslaked lime, 1kg, 2.0% max., 97% min. (CaO) on dry substance (Complexometry), 2850 deg.C, CHEBI:31344, White or Yellow, 215-138-9, 56.08, Analysis | CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-78-8
Formula molecolare CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
Numero MDL MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione 2850°C
Materiale o nome chimico Calcium oxide
Punto di fusione 2570°C
Colore White or Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 97% min. (CaO) on dry substance (Complexometry)
Formula lineare CaO
Indice di Merck 15,1688
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts),soluble in glycerol,insoluble in alcohol
IUPAC Name calcium oxidandiide
Peso formulazione 56.08
Percent Purity ≥97%
Grado Analytical
Perdita alla combustione 5% max.
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium oxide