Learn More
Calcium oxide, 99.95% (metals basis)
Descrizione
It is used in cement, glass, steel, paper, chemical and petroleum industries. It acts as a key ingredient in the process of cement making. It is widely used industrially as a dehydrating agent and an absorbent. Further it finds use as a water softener and as a pH regulator for wastewater. It is useful to detect traces of water in hydrocarbons, and in flue-gas desulfurization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 2850°C |
| Materiale o nome chimico | Calcium oxide |
| Punto di fusione | 2572°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 50 g |
| Odore | Odorless |
| Indice di rifrazione | 1.83 |
| Sensibilità | Air and moisture sensitive |
| Aspetto | White powder |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium oxide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide