Learn More
Calcium Oxide, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10305030 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
1kg, Plastic powder jar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10305030 1kg, Plastic powder jar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10305030 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/2120/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 2850°C
Punto di fusione 2570°C
CAS 1305-78-8
Colore Beige
pH 12.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare CaO
Numero MDL MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Ca++]
IUPAC Name calcium oxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 56.08
Peso formulazione 56.08g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301-IN CASO DI INGESTIONE:.