Learn More
Calcium Oxide, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15107014 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15107014 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15197004 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15107014 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 141005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.82€
    367.11€ / 2.5kg
    Risparmia 219.71€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 1305-78-8
Formula molecolare CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
Numero MDL MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC Name oxocalcium
SMILES [O--].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Oxide
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 56.08
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 3.37kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide