Learn More
Calcium Oxide, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15632700 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15632700 500 g Flacone in polietilene 500g
15622700 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15632700 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 248568500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-78-8
Formula molecolare CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
Numero MDL MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC Name calcium oxidandiide
SMILES [O--].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione 2850°C
Materiale o nome chimico Calcium Oxide
Punto di fusione 2572°C
Colore White
Quantità 500 g
Formula lineare CaO
Numero UN UN1910
Peso formulazione 56.08g/mol
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 3.3g/mL at 25°C