Learn More
Calcium oxide, Reagent Grade
Beschreibung
Polyethylene oxide is used as lubricants for rubber molds, textiles, metalworking and ceramics production. Further, it is used in food packaging, water-based paints, polishes, paper coatings, dispersing agents and chemical intermediates. In addition, it is used to impart viscosity to and modify the flow of aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spezifikation
Spezifikation
| Punti di ebollizione | 2850°C |
| Materiale o nome chimico | Calcium oxide |
| Punto di fusione | 2572°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Indice di rifrazione | 1.83 |
| Sensibilità | Air and moisture sensitive |
| Densità | 3.25-3.38 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water with generation of heat,and forming Ca(OH)2,in acids,glycerol. Insoluble in alcoholSoluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol. |
| Peso formulazione | 56.08 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium oxide, Reagent Grade
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide