Learn More
Calcium Oxide, TRC
Codice prodotto. 30344409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344409 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1456505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium oxide
CAS 1305-78-8
Formula molecolare CaO
Quantità 5 g
Sinonimo Airlock, Bell CML 41, Bell CML(E), Bell CML(P), Borumikku, Burnt lime, CA 602, CAC 20209A, CML 21, CML 31, CML 35, CML 35S, CSQ, Calcia, Calcia (CaO), Calciogreen, Calcium monoxide, Caloxal CPA, Caloxol CP 2, Caloxol W 3, Caltrac
InChI Formula InChI=1S/Ca.O
SMILES O=[Ca]
IUPAC Name oxocalcium
Molecular Weight (g/mol) 56.077
Peso formulazione 55.9575