Learn More
Calcium Pantothenate, LoGiCal
Descrizione
Calcium Pantothenate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium Pantothenate |
| CAS | 137-08-6 |
| Nomi componenti o analita | Calcium Pantothenate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | 2 C9 H16 N O5 . Ca |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Calcium bis[3-[[(2 R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7 CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8 CI), (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X, SKF-D-58861 X |
| InChI Formula | InChI=1 S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14 H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1 |
| SMILES | [Ca+2 ].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | calcium;3-[[(2 R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate |
| Vedi altri risultati |