Learn More
Calcium Pantothenate, Mikromol™
Codice prodotto. 17998954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998954 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17998954 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1499.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Calcium Pantothenate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico Calcium Pantothenate
CAS 137-08-6
Nomi componenti o analita Calcium Pantothenate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 2 C9 H16 N O5 . Ca
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Calcium bis[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate, Calcium D-pantothenate, Calcium pantothenate, Calpan, Calpanate, Dextro calcium pantothenate, NSC 36292, Pancal, Panthoject, Pantholin, Panthothenic acid hemicalcium salt, Pantothenate calcium, Pantothenic acid calcium salt, Pantothenic acid hemicalcium salt, Vitamin B5 calcium salt, beta-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1), beta-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calcium salt (2:1), (R)-, Calcium D-(+)-N-(alpha,gamma-dihydroxy-beta,beta-dimethylbutyryl)-beta-alaninate, N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-beta-alanine calcium, SKF-D-58861X
InChI Formula InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
SMILES [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-]
IUPAC Name calcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 476.53
Quantità 250 mg
Peso formulazione 476.1683 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.