Learn More
Calcium Pantothenate, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15517914 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15517914 1 kg Wide Mouth Amber Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15517914 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 144308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3716.85€
    2351.95€ / 1kg
    Risparmia 1364.90€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-05-2027
Identificatori chimici
CAS 137-08-6
Formula molecolare C18H32CaN2O10
Molecular Weight (g/mol) 476.54
Numero MDL MFCD00002766
InChI Key FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Sinonimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC Name calcium bis(3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoate)
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Pantothenate
Quantità 1 kg
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Peso formulazione 476.54
Percent Purity 98.8%
Grado USP