Learn More
Calcium phosphate, 96%, pure, mixture of Calcium phosphates
Codice prodotto. 12065390 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12065390 1 kg 1kg
12075390 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12065390 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446390010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-87-4
Formula molecolare Ca3O8P2
Molecular Weight (g/mol) 310.18
InChI Key QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC Name tricalcium;diphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium phosphate
Punto di fusione 1670.0°C
Quantità 1 kg
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Complexometry)
Formula lineare Ca3(PO4)2
Indice di Merck 15,1696
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
Peso formulazione 310.18
Percent Purity 96%
Grado Pure