Learn More
Calcium phosphate, dibasic dihydrate, 98+%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium phosphate, dibasic dihydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry) |
| Formula lineare | CaHPO4·2H2O |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 0.2g/L (25°C) |
| Peso formulazione | 172.09 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grado | Ultrapuro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium phosphate, dibasic dihydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.