Learn More
Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate, Honeywell™
Codice prodotto. 15660720 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 15660720
Marca: Honeywell-Fluka 042311KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
CAS 7789-77-7
Quantità 1 kg
Formula molecolare CaH5O6P
Formula lineare CaHPO4 · 2H2O
Numero MDL MFCD00149621
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
InChI Key XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
IUPAC Name calcium;hydrogen phosphate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 172.086
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
Peso formulazione 172.09g/mol
Percent Purity 98 to 102.5%
Grado puriss.