Learn More
Calcium Phosphate Dibasic, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11492401 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11492401
Marca: MP Biomedicals 0219380491
Identificatori chimici
CAS 7757-93-9
Formula molecolare CaHO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.06
Numero MDL MFCD00010909
InChI Key FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC Name calcium hydrogen phosphate
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Phosphate Dibasic
Quantità 1 kg
Peso formulazione 136.1