Learn More
Calcium Phosphate Dibasic, puriss. p.a., >98.5% (KT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15611940 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15611940
Marca: Honeywell-Fluka 2117750G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-93-9
Formula molecolare CaHO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.06
Numero MDL MFCD00010909
InChI Key FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC Name calcium;hydrogen phosphate
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Phosphate Dibasic
Punto di fusione ≥450°C
Colore White
Forma fisica Anhydrous
Quantità 50 g
Formula lineare CaHPO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 136.06g/mol
Percent Purity >98.5% (KT)
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder