Learn More
Calcium phosphate dibasic, Puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16615763 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
:
25 kg
Codice prodotto. 16615763
Marca: Honeywell Fluka 2117725KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium phosphate dibasic
CAS 7757-93-9
Colore White
CAS max % 1
Quantità 25 kg
Formula molecolare CaHO4P
Formula lineare CaHPO4
Sinonimo Calcium hydrogen phosphate
InChI Key FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name calcium hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 136.06
Grado ACS