Learn More
Calcium Phosphate, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15597904 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
Codice prodotto. 15597904
Marca: Avantor J.T.Baker 143005
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Phosphate
CAS 7757-93-9
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare CaHO4P
Numero MDL MFCD00010909
Sinonimo calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
InChI Key FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name calcium;hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 136.06
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
Peso formulazione 136.06
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.30kg