Learn More
Calcium phosphate (pyro), 96% min
Descrizione
Calcium phosphate is used in the production of phosphoric acid and fertilizers. It is used in baking as the acid in a leavening agent. It is also used in cheese products. This compound has also been used in gene transfection of cells. It is also being used in the development of contrast agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium phosphate (pyro) |
| Punto di fusione | 1230°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Odore | Odorless |
| Densità | 3.09 g/mL |
| Informazioni di solubilità | Soluble in hydrochloric acid and nitric acid. Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 254.1 |
| Percent Purity | ≥96% |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium phosphate (pyro)
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Diphosphoric acid, calcium salt