Learn More
Calcium, plasma standard solution, Specpure™ Ca 1000μg/mL
Codice prodotto. 11371419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371419 100 mL 100mL
11361419 50 mL 50mL
11440360 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11371419 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013852.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Calcium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1 , 7732-18-5
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Solubilità Miscible with water
Tipo Analytical Standard
IUPAC Name calcium;carbonate
Quantità 100 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Calcium carbonate: 0.25%; Water: 94.75%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium, plasma standard solution,Specpure, Ca 1000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid