Learn More
Calcium propionate hydrate, 97%
Codice prodotto. 11427217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427217 2500 g 2500g
11417217 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11427217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14994.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4075-81-4
Formula molecolare C6H10CaO4
Molecular Weight (g/mol) 186.22
Numero MDL MFCD00167354
InChI Key BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
IUPAC Name calcium;propanoate
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium propionate hydrate
Punto di fusione >300°C
Quantità 2500 g
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,1698
Peso formulazione 186.22 (Anhydrous)
Percent Purity 97%